Kapsle s pH s pufrem
Dodavatel: VWR Chemicals
332732BEA
5870
CZK
332732B
332742D
Kapsle s pH s pufrem
Buffers
Pufry pH
- barevně značené pro snadnou idenfikaci
- bez konzervantů
- prodloužená trvanlivost
- přidejte jednu kapsli do 100 ml destilované vody