Tablety pro přípravu pufrů podle Weise, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
1.11374.0100
1.11373.0100
1.11374.0100EA
2380
CZK
1.11374.0100
1.11373.0100
Tablety pro přípravu pufrů podle Weise, Sigma-Aldrich®
Pufry
Pufry mikrobiologické
Ideální pro přípravu tlumivého roztoku podle WEISE pro barvení krevních nátěrů.
Připravené roztoky jsou využívány v hematologii, pro ředění barvicích roztoků a pro oplachovací kroky při barvení preparátů. Každá tableta je dostačující pro jeden litr roztoku, každý vytvořený roztok je použitelný 4 týdny.