Tisk…
Glycofural, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21092.0100 8.21092.0250
8.21092.0100EA 2060 CZK
8.21092.0100 8.21092.0250
Glycofural, Sigma-Aldrich®
Glycofural
Vzorec: C₇H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00801146
CAS číslo: 31692-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a46209f55f5167d8af1ac4ba55f2bfcd86b8ed&vid=8306ea71dfa3c90670c7944d9c0fdddc7575989c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility Soluble at 20 °C
Boiling Point 176 °C (40 hPa)
Refractive Index 1.458 (27 °C, 589 nm)
Density 1,08 g/cm3 at 20 °C
Refractive index 1,458
Storage temperature +15...+25 °C