Tisk…
VWR® VisiScope® TL384 M, Mikroskop metalografický
Dodavatel: VWR
VWR® VisiScope®
630-1939EA 73940 CZK
630-1939
VWR® VisiScope® TL384 M, Mikroskop metalografický
Mikroskopy
Vzpřímený metalografický mikroskop s IOS W-Plan MET objektivy pro rutinní a vzdělávací laboratorní aplikace. S LED světelným zdrojem pro dopadající a procházející osvětlení.
  • Režimy pozorování: ve světelném poli (dopadající a procházející světlo), jednoduchá polarizace (dopadající světlo)
  • účinné a energeticky úsporné LED lampy s ovládáním jasu
  • kondenzor Abbe s irisovou clonou a stupnicí N.A.
  • stolek na vzorky s tvrzeným sklem
  • moderní, ergonomický stojan, nastavitelný odpor ostřícího šroubu se zarážkou
Informace o dodávce: dodáno připravené k použití, s okuláry, objektivy a univerzálním napájecím zdrojem.