Tisk…
Baňky destilační dle Englera
Dodavatel: Kavalier
632425223100 632425223125 632425223250
VTRB632425223100EA 542 CZK
VTRB632425223100 VTRB632425223125 VTRB632425223250
Baňky destilační dle Englera
Baňky Baňky destilační
Borosilikátové sklo 3.3, bez referenční značky.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Díky rovnoměrné tloušťce stěn jsou tyto baňky velmi vhodné pro ohřev nebo destilace.
Certifikace: Splňuje ASTM E1405 (125 ml) a ASTM D86 (100 ml)