Tisk…
Misky, krystalizační
Dodavatel: GLASSCO
246.202.01 246.202.02 246.202.03 246.202.04 246.202.05 246.202.06 246.202.01S 246.202.02S 246.202.03S 246.202.04S 246.202.05S 246.202.06S
GLAS246.202.01EA 96.8 CZK
GLAS246.202.01 GLAS246.202.02 GLAS246.202.03 GLAS246.202.04 GLAS246.202.05 GLAS246.202.06 GLAS246.202.01S GLAS246.202.02S GLAS246.202.03S GLAS246.202.04S GLAS246.202.05S GLAS246.202.06S
Misky, krystalizační
Podnosy/Misky/Kelímky Misky krystalizační
Borosilikátové sklo, třída 3.3, s hubicí nebo bez.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Pro širokou řadu aplikací. S plochou pro popis.
Certifikace: Splňuje DIN a USP.