Tisk…
Kádinka dle Philipse
Dodavatel: Kavalier
632411006150 632411006250 632411006500 632411006940
VTRB632411006150EA 0 CZK
VTRB632411006150 VTRB632411006250 KAVA632411006500 KAVA632411006940
Kádinka dle Philipse
Kádinky
Borosilikátové sklo, třída 3.3.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • autoklávovatelné
Vhodné pro všeobecné laboratorní použití. S výlevkou.