Tisk…
Baňky s plochým dnem, širokohrdlé
Dodavatel: GLASSCO
236.202.01 236.202.02 236.202.03 236.202.04 236.202.05 236.202.06
GLAS236.202.01EA 117 CZK
GLAS236.202.01 GLAS236.202.02 GLAS236.202.03 GLAS236.202.04 GLAS236.202.05 GLAS236.202.06
Baňky s plochým dnem, širokohrdlé
Baňky Baňky s plochým dnem
Borosilikátové sklo 3.3, čiré.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
Označeno kapacitou a bílou oblastí pro popis.
Certifikace: DIN 12347, DIN ISO 1773.