Tisk…
Baňky dle Erlenmeyera, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: GLASSCO
075.202.01 075.202.02 075.202.03 075.202.04 075.202.05 075.202.06
GLAS075.202.01EA 156 CZK
GLAS075.202.01 GLAS075.202.02 GLAS075.202.03 GLAS075.202.04 GLAS075.202.05 GLAS075.202.06
Baňky dle Erlenmeyera, se šroubovacím uzávěrem
Baňky Baňky dle Erlenmeyera
Borosilikátové sklo 3.3, čiré, s teflonem potaženým modrým PP šroubovacím uzávěrem.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Graduace a bílá plocha pro popis. Uávěr je odolný až do teploty 140°C.