Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR
VWR®
331-0183EA 48120 CZK
331-0181 VWRL080267_U 331-0184 331-0183
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
Sklo, čiré nebo hnědé, s bílým šroubovacím uzávěrem.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení Hnědá barva pro látky citlivé na světlo
Vynikající pro odběr, skladování a přepravu kapalin.