Tisk…
Bezpečností brýle, Uvex sportstyle
Dodavatel: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 889 CZK
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Bezpečností brýle, Uvex sportstyle
Brýle
Tyto lehké a komfortní sportovní brýle se zabarvenými skly poskytují široký výhled. Nabízí dobrou úroveň ochrany očí a hodí se na všechny velikosti hlavy, což umožňuje standardizovat používané brýle.
  • díky výborné ochraně proti zamlžení se hodí i do vlhkého prostředí
  • díky technologii permanentního potažení čoček (uvex supravision extereme) mají vysokou ochranu proti zamlžení zevnitř a vysokou odolnost proti poškrábání z vnjější strany
  • 100% UV400 ochrana
  • nastavitelný nosník pro optimální komfort, speciální měkké postranice, protiskluzový nosník a ochrana obočí zaručuje protiskluzovost pro dlouhodobé použíti
  • model CBR65 s vylepšeným kontrastem, redukcí modrého záření (ideální pro práci v tmavém prostředí); nižší námaha očí, 65% propustnost
Tyto brýle jsou kompatibilní s ostatními OOP včetně obličejových masek.
Hmostnost: 23 g.
Certifikace: EN 166, EN170, Optická třída 1 FTKN.