Tisk…
VWR®, Kryoboxy a pořadače
Dodavatel: VWR Collection
479-1437EA 179 CZK
479-1437 479-1438 479-1439 479-1440 479-1441 479-1442
VWR®, Kryoboxy a pořadače
Krabice Kryoboxy
Krabice vyrobené z bílé lepenky. Pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
  • Odolává teplotám až –140 °C
  • Standardní voděodolný nátěr