Tisk…
Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu, řady FD, Avantgarde.Line
Dodavatel: Binder
9010-0303 9010-0305 9010-0309 9010-0311
466-0479EA 60020 CZK
466-0479 466-0480 466-0481 BIND9010-0311
Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu, řady FD, Avantgarde.Line
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárny s nucenou cirkulací řady Avantgarde.Line nabízí kvalitu a spolehlivost. Široký teplotní rozsah až do 300 °C je velice univerzální a sušárna tak může být využita prakticky pro všechny aplikace. Díky rychlému dosažení požadované teploty a energetickým rezervám je sušárna ideální pro používání ve vědeckých, výzkumných a průmyslových oborech. Díky patentovanému systému předehřívací komory APT-Line™ pro rychlé a rovnoměrné rozložení tepla v celém prostoru sušárny bez teplotních výkyvů. Jednotky do objemu 115 litrů mohou být stohovány na sebe. Jednotky mají 60 mm izolaci, díky tomu je snížMore Product Information