Tisk…
Inkubátory s přirozenou cirkulací (BD) nebo nucenou cirkulací vzduchu (BF) Avantgarde.Line
Dodavatel: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 68690 CZK
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Inkubátory s přirozenou cirkulací (BD) nebo nucenou cirkulací vzduchu (BF) Avantgarde.Line
Inkubátory Standard Incubators
Inkubátory Avantgarde. Line zajišťují stabilní a spolehlivou inkubaci mikrobiologických kultur a zaručují reprodukovatelné výsledky pro rutinní testy v laboratoři, a to i při zpracování velkého počtu dávek a dlouhodobém provozu. Modely Avantgarde.Line BD mají přirozenou cirkulaci zajišťující rychlé vyrovnání teploty po otevření dveří. Modely BF mají nucenou cirkulaci přes ventilátor. Technologie předehřívací komory APT.line™ zajišťuje homogenní rozložení teploty, vynikající rovnoměrnost teploty a nízkou fluktuaci. Jednotky o objemu až 115 litrů lze stohovat na sebe, aby se ušetřilo místo. Jednotky mají izolaci 60 mm, která snižuje spotřebu energie a zvyšuje výkon. Všechny modely mají nerezovou komoru s ergonomickým systémem otvírání dveří.
  • řídicí jednotka se snadno čitelným LCD displejem, výběr jazyků: angličtina, francouzština nebo němčina
  • port USB pro záznam dat
  • elektromechanické ovládání klapky odpadního vzduchu
  • integrované bezpečnostní zařízení s nezávisle nastavitelnou teplotou třídy 3.1 (DIN 12880) s vizuálním alarmem, který chrání vzorky a inkubátor
  • dezinfekční rutina při 100 °C
  • vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla
Informace o dodávce: Dodává se se dvěma pochromovanými policemi. Kalibrace a validace jsou možné, podrobnosti vám poskytne obchodní zástupce společnosti Avantor.