Tisk…
Rukavice, neoprenové/nitrilové, JACKSON SAFETY* G29
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
49823
112-4377EA 0 CZK
112-4377
Rukavice, neoprenové/nitrilové, JACKSON SAFETY* G29
Rukavice
Tyto jednorázové rukavice, kterou jsou odolné k rozpouštědlům, jsou vhodné pro různé aplikace a nabízí spolehlivou ochranu k široké škále agresivních chemikálií, jako je isopropanol, Skydrol®, Frekote®.
  • Vyrobeny ze dvou tenké vrstvy neoprenu a nitrilu, modré na vnější straně a bílé na vnitřní straně
  • Poskytují slabou chemickou ochranu před postříkáním a základní odolnost k oděru
  • Ideální pro manipulaci s hydraulickými kapalinami, oleji a mazivy v leteckém průmyslu
  • Zdrsněné konečky prstů pro držení vlhkých nebo suchých předmětů
  • Bez obsahu silikonu a latexu
  • Antistatické vlastnosti dle EN 1149-3
Speciálně navrženy pro zákazníky z leteckého a automobilového průmyslu, nabízí nejlepší kompromis mezi ochranou a obratností. Také vhodné pro mnoho dalších aplikací, jako je manipulace s chemikáliemi, úklid, lehké montážní práce a v prodejnách s barvami a spreji.
Certifikace: EN 374, EN 388 (2XXXX); Kat. III; AQL 0,65.