Tisk…
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, s certifikátem DAkkS
Dodavatel: Brand
DAKKS29702 DAKKS29704 DAKKS29706 DAKKS29707 DAKKS29710 DAKKS29712 DAKKS29714 DAKKS29713 DAKKS29715 DAKKS29719 DAKKS29701 DAKKS29709 DAKKS29703 DAKKS29705 DAKKS29718
BRNDDAKKS29702EA 2150 CZK
BRNDDAKKS29702 BRNDDAKKS29704 BRNDDAKKS29706 BRNDDAKKS29707 BRNDDAKKS29710 BRNDDAKKS29712 BRNDDAKKS29714 BRNDDAKKS29713 BRNDDAKKS29715 BRNDDAKKS29719 BRNDDAKKS29701 BRNDDAKKS29709 BRNDDAKKS29703 BRNDDAKKS29705 BRNDDAKKS29718
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, s certifikátem DAkkS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrována na dodání (TD, Ex)
  • ryska a nápisy v modrém smaltu
  • čas čekání 5 sekund
  • s kalibrační certifikátem DAkkS
Certifikace: DIN EN ISO 648; značení DE-M