Tisk…
Bezpečnostní obuv ESD, šněrovací, Senex Pro GTX
Dodavatel: ELTEN
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 3460 CZK
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
Bezpečnostní obuv ESD, šněrovací, Senex Pro GTX
Obuv
100% nekožená, sportovní a lehká bezpečnostní obuv ESD bez kovů, vyrobená z nesmáčivého mikrovlákna a textilie CORDURA® s vodu odpuzujícími vlastnostmi (odolná proti protržení a oděruvzdorná, odpuzující nečistoty a vodu), polstrovaný jazyk, protiskluzová podrážka (Trainers) s dvojitou hustotou TPU/PU.
  • Klimatická membrána Gore-Tex®
  • Vyměnitelná stélka; možné ortopedické vložky
  • Flísová vnitřní stélka v plné délce (ESD Pro), černá
  • Špička z TPU chránící svrchní kůži před oděrem
  • Nekovová mezipodešev odolná proti proražení
  • Špička z kompozitního materiálu pro ochranu prstů (200 J)
Ideální pro použití v oblastech, kde se očekává vystavení vlhkosti a kde existuje riziko proražení špičatými a ostrými předměty.
Barva: černá
Certifikace: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.