Tisk…
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S
Dodavatel: Brand
4600100 4600101 4600120 4600121 4600130 4600131 4600140 4600141 4600150 4600151 4600160 4600161 4600170 4600171 4600210 4600211 4600220 4600221 4600230 4600231 4600240 4600241 4600290 4600291 4600310 4600311 4600320 4600321 4600330 4600331 4600340 4600341 4600350 4600351 4600360 4600361
613-5225EA 8584 CZK
613-5225 613-5226 613-5227 613-5228 613-5229 613-5230 613-5231 613-5233 613-5234 613-5235 613-5236 613-5237 613-5238 613-5239 613-5240 613-5241 613-5242 613-5243 613-5244 613-5245 613-5246 613-5247 613-5249 613-5288 613-5289 613-5290 613-5291 613-5292 613-5293 613-5294 613-5295 613-5296 613-5297 613-5298 613-5299 613-5329
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S
Dávkovače na lahve
Pevný objem nebo různé objemy, analogové-nastavitelné nebo digitálníl Easy Calibration.
  • s nebo bez přepouštěcího ventilu
  • autoklávovatelné při 121 °C
  • tři různé modely s nastavitelným objemem: Fixní (fixní-objem pro standardní aplikace; snadné nastavení kalibrace pomocí dodaných nástrojů) a Analog (analogový objemový displej, rychlé nastavení objemu; snadné nastavení kalibrace pomocí dodaných nástrojů)
  • digitální EASY CALIBRATION: snadno čitelný digitální displej; dávkovací objem lze nastavit přesně a opakovaně.Technika Easy Calibration pro nastavení behěm sekund bez potřeby nástrojů; změna nastavení od výrobce je automaticky detekována
  • značení DE-M
  • snadná kalibrace a nastavení pro splnění osnov ISO 9001 a GLP; změna nastavení od výrobce je automaticky detekována
Dispensette® S je vhodný pro široké rozpětí aplikací, na dávkování agresivních činidel přímo ze zásobní lahve: koncentrované báze a
kyseliny jako H₃PO₄, H₂SO₄ (jisté vyjímky jako HCl, HNO₃, HF, atd.), solné roztoky a různá organická rozpouštědla. Části, které jsou v kontaktu s kapalinami jsou vyrobeny z borosilikátového skla, keramiky, platiny-iridia, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP (bezpečnostní šroubovací uzávěr vypouštěcí hadice). Barevný kód: Červená.
* Speciální fixní objemy: 0.5-100 ml (uveďte při objednávce)!
Informace pro objednávání: Dispensette® S dodáván s DE-M značením, výkonostním certifikátem, teleskopickou plnící trubičkou, přepouštěcí trubičkou (volitelné), montážním nástrojem a PP adaptéry.