Tisk…
VWR®, Vzorkové lahvičky se zaklapávacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
216-1758EA 1250 CZK
216-1758 216-1759 216-1760 216-1770 216-1776 216-1777 216-1778 216-1782
VWR®, Vzorkové lahvičky se zaklapávacím uzávěrem
Vialky
Sodnovápenaté sklo, čiré.
  • Ideální pro skladování léků jako kapaliny, prášku nebo kapslí
  • Nevhodné pro tepelné aplikace
Informace o dodávce: Dodáváno v praktických bezpečných podnosech. PE uzávěry jsou součástí dodávky.