Tisk…
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S na stopovou analýzu
Dodavatel: Brand
4640040 4640041 4640240 4640241
613-5354EA 24970 CZK
613-5354 613-5355 613-5356 613-5357
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S na stopovou analýzu
Dávkovače na lahve
Analogové-nastavitelné.
  • čistící proces je prakticky vyzkoušen před použitím ve stopových analýzách, je popsán v návodu k obsluze
  • pokud je nutné se vyvarovat kontaminaci obsahu lahve, doporučujeme použít zařízení bez přepouštěcího ventilu
  • 45 mm standardní závit navíc včetně adaptérů sedí na většinu laboratorních lahví
  • ventilový blok může rotovat v rozsahu 360°, tudíž etiketa lahve je vždy viditelná pro uživatele k zajištění bezpečnosti
  • teleskopická plnící trubička se přizpůsobí různým rozměrům lahve
  • snadné odmontování pro výměnu dávkovací patrony
Dispensette® S pro stopovou analýzu poskytuje vynikající výkon při precizním dávkování objemu velmi čistých médií pro stopovou analýzu. Též vhodné pro HF s platino-iridiovým pružinovým ventilem. Plasty, které jsou v kontaktu s médii obsahují vysoce čisté materiály jako je PTFE, ETFE, FEP a PFA. Nejčistší safír je používán pro vyměnitelné ventily. V závislosti na aplikaci, jako pružinové materiály se používá platina-iridium nebo tantal.
Informace pro objednávání: Vrchní dávkovač na lahev Dispensette® S pro stopovou analýzu je dodáván se značením DE-M, výkonostním certifikátem, teleskopickou plnící trubičkou, přepouštěcí trubičkou (volitelné), montážním nástrojem a adaptéry lahví GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) a S 40 (PTFE).