SRK® Surfaces and Equipment Microbial Testing Devices
Dodavatel: Copan
902C
904C
905C
908C
T2905C
922C
926C
T2905CS01
T2906C
T2906CS01
939CS01
940C
941C
929C
947C
958C
961C
906C.CR
961CS01
952C
948C
906C
949C
9U002S
9U004S
920C
9U017S
9U011S01
9U012S
924C
9U007N
9U005N
710-0472EA
969
CZK
710-0472
710-0474
710-0475
710-0431
710-0480
710-0477
710-0478
710-0481
710-0482
710-0483
612-2678
612-2679
612-2680
710-0932
710-0933
COPA958C
COPA961C
710-1976
COPA961CS01
710-1862
COPA948C
710-1975
COPA949C
710-1977
COPA9U004S
COPA920C
710-2232
710-2231
COPA9U012S
COPA924C
COPA9U007N
COPA9U005N
SRK® Surfaces and Equipment Microbial Testing Devices
Tampóny odběrové
Tampóny pro odběr vzorků