Tisk…
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivní, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
2710-01EA 5550 CZK
2710-01 2710-05
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), BAKER ANALYZED® 8-12 Mesh, aktivní, J.T.Baker®
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 308080-99-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5 %
Loss on Drying at 150°C ≤ 5 %
Mesh - Thru U.S. No. 12 Sieve = 20 %