Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, PC, bez šroubovacích uzávěrů, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
362015-0125 362015-0250 362015-0500 362015-1000
NALG362015-0125EA 7360 CZK
NALG362015-0125 NALG362015-0250 NALG362015-0500 215-7000
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, PC, bez šroubovacích uzávěrů, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
PC, transparent, without screw cap.
  • Easy-to-handle square design
  • Tough, durable even at low temperatures
  • With molded-in graduations and drip-proof neck
Ideal for storage of aqueous solutions and short-term storage of media.
These bottles are autoclavable.