Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
S329-0250 S349-0250 V349-1000
EPSCS329-0250EA 2850 CZK
EPSCS329-0250 EPSCS349-0250 EPSCV349-1000
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
Typ III sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, neprocesní nebo certifikované.
  • Ideální pro vzorky vody Hnědé lahve doporučené pro analytické látky citlivé na světlo Bílý PP uzávěr s nespojeným silikonovým septem s PTFE Karton zapečetěný bezpečnostní páskou, která poskytne případné důkazy o manipulaci
Úzkohrdlá skleněná láhev s uzávěrem a septem je určena k testování VOA. Uzávěr je opatřen lisovaným přídržným kroužkem, které drží septum bezpečně na místě bez spojení s víčkem, takže septum lze odstranit a podle potřeby vyměnit.
Certifikováno tak, aby splňoval nebo překračoval standardy založené na EPA pro kovy, kyanid a fluorid.