Tisk…
n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85390.320EA 8570 CZK
85390.320 85390.290
n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod varu: 69
Bod tání: –94,3 °C
Hustota: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM