Tisk…
Láhve, low particle
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
120-04A/LP 114-060A/LP 140-40C/LP 120-02A/LP 114-125CT/LP 110-80A/LP 111-04A/LP 112-01A/LP 113-500A/LP 114-125A/LP 114-250A/LP 114-250C/LP
EPSC120-04A/LPEA 10570 CZK
EPSC120-04A/LP EPSC114-060A/LP EPSC140-40C/LP EPSC120-02A/LP EPSC114-125CT/LP EPSC110-80A/LP EPSC111-04A/LP EPSC112-01A/LP EPSC113-500A/LP EPSC114-125A/LP EPSC114-250A/LP EPSC114-250C/LP
Láhve, low particle
Láhve Láhve skleněné
Sklo, hnědé, s PP šroubovacím uzávěrem.
  • jantarové sklo chrání chemikálie citlivé na světlo
  • PP uzávěry neobsahují adheziva
  • Uzávěry jsou připojené
Chrání kvalitu vašich výrobků nebo laboratorních vzorků. Skleněné nádoby jsou testovány a certifikovány tak, aby splňovaly kritéria pro nízké částice; navrženy tak, aby obsahovaly pouze 5 částic na mililitr > 0,5 mikronů. Ideální pro přípravu a ukládání standardů, off-line D.I. voda a vzorky chemikálií pro analýzu částic, skladování a balení chemikálií, činidel a prášků.