Tisk…
Brýle ochranné, V30 Nemesis, JACKSON SAFETY*
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
25679 25688 25692 25673
KIMB25679EA 203 CZK
KIMB25679 KIMB25688 KIMB25692 KIMB25673
Brýle ochranné, V30 Nemesis, JACKSON SAFETY*
Brýle
Ultra lehké ochranné brýle bez rámů s ovinutým design pro lepší pohodlí a pokrytí.
  • 99.9% ochrana proti UVA/UVB
  • elegantní, sportovní styl
  • měkké postranice pro větší pohodlí
  • každý pár zahrnuje šňůrku na krk
Certifikace: EN166 1F; ANSI Z87.1+ 2010