Tisk…
Baňky odměrné, třída A, bílá stupnice, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
937402 937403 937404 937406 937407 937408 937409 937410 937411 937401 937405 937412 937413
612-7140EA 2130 CZK
612-7140 612-7141 612-7142 612-7144 612-7146 612-7147 612-7148 612-7149 612-7150 612-7139 612-7143 612-7152 612-7153
Baňky odměrné, třída A, bílá stupnice, BLAUBRAND®
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, hnědé, s PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním bílém smaltu
  • shoda certifikována (značení DE-M)
*Široký krk.
Certifikace: DIN EN ISO 1042
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikát výrobce.