Tisk…
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS, certifikát DAkkS
Dodavatel: Brand
DAKKS29723 DAKKS29725 DAKKS29727 DAKKS29732 DAKKS29721 DAKKS29722
BRNDDAKKS29723EA 2770 CZK
BRNDDAKKS29723 BRNDDAKKS29725 BRNDDAKKS29727 BRNDDAKKS29732 BRNDDAKKS29721 BRNDDAKKS29722
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS, certifikát DAkkS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • dodávány s certifikátem DAkkS
Certifikace: DIN EN ISO 648; značení DE-M