Tisk…
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Dodavatel: GLASSCO
137.202.02 137.202.03 137.202.04 137.202.05 137.202.06
GLAS137.202.02EA 79.7 CZK
GLAS137.202.02 GLAS137.202.03 GLAS137.202.04 GLAS137.202.05 GLAS137.202.06
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, vysoká forma, třída B.
  • Plastová základna a límec proti nárazu
  • Modrá promoce