Tisk…
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Dodavatel: GLASSCO
139.202.01 139.202.02 139.202.03 139.202.04 139.202.05 139.202.06 139.202.07
GLAS139.202.01EA 114 CZK
GLAS139.202.01 GLAS139.202.02 GLAS139.202.03 GLAS139.202.04 GLAS139.202.05 GLAS139.202.06 GLAS139.202.07
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Válce Válce odměrné
  • možnost volby mezi šestihrannou nebo kulatou patkou
  • s výlevkou
  • modrá graduace
Certifikace: ISO 4788, DIN 12680