Tisk…
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Dodavatel: GLASSCO
138.202.01A 138.202.02A 138.202.03A 138.202.04A 138.202.05A 138.202.06A 138.202.07A 138.202.08A 138.202.01 138.202.02 138.202.03 138.202.04 138.202.05 138.202.06 138.202.07 138.202.08 138.202.09
GLAS138.202.01AEA 202 CZK
GLAS138.202.01A GLAS138.202.02A GLAS138.202.03A GLAS138.202.04A GLAS138.202.05A GLAS138.202.06A GLAS138.202.07A GLAS138.202.08A GLAS138.202.01 GLAS138.202.02 GLAS138.202.03 GLAS138.202.04 GLAS138.202.05 GLAS138.202.06 GLAS138.202.07 GLAS138.202.08 GLAS138.202.09
Odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, vysoká forma, třída A.
  • možnost volby mezi šestihrannou nebo kulatou patkou
  • s výlevkou
  • modrá graduace
Certifikace: ISO 4788, DIN 12680