Tisk…
Nálevky, žebrované
Dodavatel: Kavalier
632413004100 632413004130 632413004160 632413004200 632413004250
KAVA632413004100EA 0 CZK
KAVA632413004100 VTRB632413004130 VTRB632413004160 VTRB632413004200 VTRB632413004250
Nálevky, žebrované
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo 3.3.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Žebrované stěny.