Tisk…
Overaly chemicky odolné, 4570
Dodavatel: 3M
4570L 4570XL 4570M 45702XL 45703XL 45704XL 4570S
MMMA4570LEA 21110 CZK
MMMA4570L MMMA4570XL MMMA4570M MMMA45702XL MMMA45703XL MMMA45704XL MMMA4570S
Overaly chemicky odolné, 4570
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové overaly vyrobené z PP s vrstvou PE jsou navrženy k ochraně proti nebezpečnými prachy (typ 5), lehkým kapalným postřikům (typ 6), nízkotlakým kapalným sprejům (typ 4) a vysokotlakým kapalným tryskám (typ 3). Jsou certifikovány pro ochranu k radioaktivním částicím a infekčním činidlům.
  • Elastická kapuce s třípanelovým designem
  • Elastický pas, zápěstí a kotníky pro pohodlí a svobodu pohybu
  • Dvoucestný zip s uzavíratelnou klopou a bradou
  • Švy jsou podlepené vícevrstvou průhlednou páskou
  • Antistatická úprava (pouze uvnitř)
Ideální pro chemický průmysl, např. pro dekontaminace, čištění tanků, mísení chemikálií a jejich manipulace a stříkání pesticidů.
Barva: Šedá
Certifikace: Typ 3//4/5/6, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5; kat. III.