Tisk…
Polomaska, řada 6500
Dodavatel: 3M
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 1600 CZK
111-1666 111-1664 111-1661
Polomaska, řada 6500
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Polomasky
Opakovaně použitelné, nízkoprofilové masky zajišťují široké zorné pole. Jsou kompatibilní s 3M™ svařovacími/brousícími štíty a nízkoúdržbové s minimem dílů a štěrbin.
  • lehký silikonové obličejový díl poskytuje pohodlí a stabilitu díky měkkému, ale pevnému těsnění, které udržuje tvar v horkém prostředí
  • sestava nastavitelného hlavového kříže - optimální nasazení a pohodlí s hlavovým křížem nastavitelným na tři velikosti.
  • pružný bajonetový systém (3M Bayonet Connection™) pro připojení široké škály 3M™ filtrů na plyny, výpary a částice
  • výdechový ventilek 3M™ Cool Flow™ zajišťuje zvýšené pohodlí díky omezení vývinu tepla a vlhkosti a menší výdechový odpor
  • konstrukce krytu ventilu směřuje vydechnutý vzduch a vlhkost směrem dolů a zajišťuje snadnou kontrolu těsnosti přetlakem
  • spouštěcí mechanizmus Quick Latch (QL) (pouze QL verze): Nemusíte si sundávat bezpečnostní helmu nebo obličejový štít, když si chcete sundat nebo nasadit masku
Certifikace: EN 140:1998