Tisk…
Štít obličejový, G500
Dodavatel: 3M
G5V5CH51 5V5F1H51
MMMAG5V5CH51EA 3650 CZK
MMMAG5V5CH51 MMMA5V5F1H51
Štít obličejový, G500
Štíty obličejové
Pokrývka hlavy G500 poskytuje všestranné a pohodlné řešení pro uživatele, kteří vyžadují ochranu obličeje i sluchu.
  • pokrývka hlavy poskytuje vysokou odolnost proti nárazu a široké zorné pole
  • s větráním v předním krytu pro lepší pohodlí
  • popruh Ratchet s ergonomicky tvarovaným držákem krku a nastavitelným číselníkem (3 polohy pro nastavení výšky, 8 poloh pro nastavení velikosti hlavy)
  • dodáváno s ochranným krytem PC pro průmyslové aplikace nebo s nerezovým zorníkem pro použití v lesnictví
Speciální design usnadňuje kombinování náhlavní pásky s ostatnímiMore Product Information