Tisk…
VWR® VAPOUR-Line, Autoklávy vertikální, s filtrací odpadního vzduchu (verze FA)
Dodavatel: VWR Collection
481-0782EA 579350 CZK
481-0782 481-0783 481-0784 481-0785 481-0786 481-0787 481-0796 481-0797 481-0798
VWR® VAPOUR-Line, Autoklávy vertikální, s filtrací odpadního vzduchu (verze FA)
Sterilizátory Autoklávy
Tyto autoklávy jsou ideální pro média, vybavení a sterilizaci odpadu. Navrženy pro laboratoře, kde hledí na bezpečnost. Jsou vybaveny filtrací odpadního vzduchu (verze FA). Ta chrání uživatele a životní prostředí proti choroboplodným zárodkům a geneticky modifikovaným materiálům, které jsou vyfukovány z autoklávu do laboratoře během de-aeratační fáze.
  • Snadná instalace, obsluha a servis
  • S nebo bez integrovaného rychlého chlazení pro kapaliny
  • Filtrace odpadního vzduchu
  • Hloubkový filtr s kovovým pouzdrem nezkresluje
  • Integrované počítadlo dávek
  • Inline sterilizace filtrační vložky během cyklu
  • Filtrační prvek lze snadno vyměnit
  • Sterilní filtrační vložka 0,2 µm s certifikátem výrobce pro 200 šarží
Prosím kontaktujte Vašeho místního obchodního zástupce VWR pro další možnosti.
Certifikace: Bezpečnostní zamykací systém dle TÜV