Tisk…
VWR®, Držák na stěnu pro čtyři krabice
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8040EA 7510 CZK
113-8040
VWR®, Držák na stěnu pro čtyři krabice
Zásobníky OOP
Díky nastavitelným polohám je držák opravdu velice flexibilní a pojme až čtyři krabice různých velikostí s ochrannými pomůckami. Vhodný pro rukavice, obličejové masky, zátky do uší nebo návleky na boty.
  • Čtyři pozice pro držení mohou obsahovat až čtyři krabice v jednom držáku
  • Možnost montáže na stěnu nebo dveře včetně součástí montáže
  • Žádné omezení týkající se velikosti krabice: Otevřené koncové body jsou schopny uchovávat delší a širší pole
  • Snadno se čistí, s nízkým profilem