Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS
Dodavatel: Brand
2.29722 2.29721 2.29725 2.29738 2.29732 2.29733 2.29734 2.29735 2.29727 2.29723
BRND2.29722EA 3190 CZK
BRND2.29722 BRND2.29721 BRND2.29725 BRND2.29738 BRND2.29732 BRND2.29733 BRND2.29734 BRND2.29735 BRND2.29727 BRND2.29723
Pipety dělené, BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrovány na (TD, Ex)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • dodávány s certifikátem LOT
Certifikace: DIN EN ISO 648; značení DE-M