Tisk…
Supelco® Ascentis® Express C18 HPLC a UHPLC kolony
Dodavatel: Merck
53822-U 53825-U 53829-U 53826-U 53799-U 53802-U 53804-U 53805-U 53811-U 53812-U 53814-U 53816-U 53818-U 53819-U 53823-U 53827-U 53982-U 53985-U 53992-U 53998-U 54219-U 54256-U 54261-U 54271-U 54273-U 582711-U 53501-U 53504-U 53508-U 50518-U 50537-U 50538-U 53793-U 50461-U 50462-U 50507-U 50508-U 50509-U 50511-U 50517-U 50521-U 50522-U 50523-U 50525-U 50526-U 50527-U 50528-U 50529-U 50530-U 50533-U 50536-U 50539-U 50541-U 50542-U 50805-U 50809-U 50811-U 50812-U 50813-U 50814-U 50816-U 50819-U 50821-U 50822-U 50629-U 50630-U 50636-U
53822-UEA 16520 CZK
53822-U 53825-U 53829-U 53826-U 53799-U 53802-U 53804-U 53805-U 53811-U 53812-U 53814-U 53816-U 53818-U 53819-U 53823-U 53827-U 53982-U 53985-U 53992-U 53998-U 54219-U 54256-U 54261-U 54271-U 54273-U 582711-U 53501-U 53504-U 53508-U 50518-U 50537-U 50538-U 53793-U 50461-U 50462-U 50507-U 50508-U 50509-U 50511-U 50517-U 50521-U 50522-U 50523-U 50525-U 50526-U 50527-U 50528-U 50529-U 50530-U 50533-U 50536-U 50539-U 50541-U 50542-U 50805-U 50809-U 50811-U 50812-U 50813-U 50814-U 50816-U 50819-U 50821-U 50822-U 50629-U 50630-U 50636-U
Supelco® Ascentis® Express C18 HPLC a UHPLC kolony
Kolony chromatografické
Vysokorychlostní, vysoce výkonné kapalinové chromatografické kolony Ascentis® Express C18 jsou založeny na vysoce účinném částicovém designu Fused-Core®.
Částice Fused-Core® poskytuje tenký porézní obal z vysoce čistého oxidu křemičitého obklopující pevné jádro oxidu křemičitého. Tato konstrukce částic vykazuje velmi vysokou účinnost kolony díky mělkým difúzním cestám v 0,5 µm silném porézním obalu a vysoce jednotné celkové velikosti částic.
Hustě vázaná, extenzivně zakončená dimethyloktadecyl stacionární fáze Ascentis Express 5 μm C18 poskytuje stabilní náplň s reverzní fází, kterou lze použít pro bazické, kyselé nebo neutrální sloučeniny.
Validační balíček Ascentis® Express C18 usnadňuje demonstraci reprodukovatelnosti metody na třech různých šaržích. Validační balíček obsahuje sadu se třemi kolonami – po jedné z každé ze tří šarží vázané fáze. A se sloupy Ascentis Express si můžete být jisti, že všechny tři sloupy splní vaše očekávání.
Informace o dodávce: Dodáváno s certifikátem o zkoušce sloupců uvnitř krabice.