Tisk…
Dávkovače kapalin a další příslušenství
Dodavatel: MIELE
3838110 10087330 10087340
141-0391EA 0 CZK
141-0391 MIEL10087330 MIEL10087340
Dávkovače kapalin a další příslušenství
Myčky laboratorního skla
Skříňka G 7896 DOS: pro 1 až 4 modely DOS s nádobami.
  • odstranitelné dveře
  • samostojící, lze postavit dle pracovního plánu
  • plášť nerezový nebo z bílé oceli
  • 3 úrovně: jedna úroveň s vysunovací zásuvkou na teleskopických lištách pro skladování 4 modulů DOS, úroveň 2 a 3 s vysunovací zásuvkou na teleskopických lištách s odkapávacím zásobníkem a držákem pro uložení nádob o objemu 2×5 litrů
Modul DOS G 60
pro kapalné čistící prostředky
Sifonova pumpa, elektronicky řízená přístrojem
333mm sifon s magnetickým plovákem, který indikuje prázdné kontejnery o obsahu 5More Product Information