Tisk…
Anti-Neurokinin B Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Novus Biologicals
NB300-102 NB300-102SS
NOVUNB300-102EA 17740 CZK
NOVUNB300-102 NOVUNB300-102SS
Anti-Neurokinin B Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: Neurokinin B Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu NKBR
Název antigenu Neurokinin B Receptor
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu TAC3RL|NKR|NK3R|NK-3R|HH11
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Mouse
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 6870
Izotyp
ImunoFluorescence Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice