Tisk…
Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Novus Biologicals
NB110-37235 NB110-37235SS
NOVUNB110-37235EA 19790 CZK
NOVUNB110-37235 NOVUNB110-37235SS
Anti-SOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: SOX2 (SRY (sex determining region Y)-box 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu SOX2
Environmentally Preferable
Název antigenu SRY (sex determining region Y)-box 2
Synonyma antigenu MCOPS3|ANOP3|SRY-related HMG-box gene 2|transcription factor SOX-2|transcription factor SOX2|sex determining region Y box 2
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 6657
Izotyp
Western blot Yes
ImunoFluorescence Yes
Průtoková cytometrie Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice