Tisk…
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: Novus Biologicals
NB100-361 NB100-361SS
NOVUNB100-361EA 16630 CZK
NOVUNB100-361 NOVUNB100-361SS
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: ATP7B (ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu ATP7b
Environmentally Preferable
Název antigenu ATPase, Cu++ transporting, beta Polypeptide
Synonyma antigenu ATP7b
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Human
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 540
Izotyp
Western blot Yes
ImunoFluorescence Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice