Tisk…

Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: HA111]

Dodavatel: Novus Biologicals
NB100-296 NB100-296SS
NOVUNB100-296EA 16010 CZK
NOVUNB100-296 NOVUNB100-296SS
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: HA111]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: HA111
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 Alpha
Reactivity: Human
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu HIF1A
Environmentally Preferable
Název antigenu HIF1 alpha
Synonyma antigenu PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon HA111
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 3091
Izotyp IgG2 alpha
Western blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR