Tisk…
Rukavice nitrilové, Microflex® 93-853
Dodavatel: ANSELL HEALTH CARE
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 652 CZK
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Rukavice nitrilové, Microflex® 93-853
Rukavice
Tyto jednorázové rukavice z nitrilu s patentovaným složením, které nabízí zvýšenou citlivost hmatu, spolehlivost a až trojnásobnou odolnost proti propíchnutí ve srovnání s latexovými nebo vinylovými jednorázovými rukavicemi.
  • Prodloužená manžeta poskytuje dodatečnou ochranu zápěstí a paže
  • Nepřilnavé vlastnosti jsou zabudovány do složení rukavic, aby vytvořily odolnost vůči pásce nebo lepidlům a pomohly pracovníkům zlepšit efektivitu a rychlost
  • Neobsahují žádný přírodní kaučukový latex ani prášek, který pomáhá chránit nositele před kožními alergiemi, podrážděním a suchostí pokožky
  • Texturované prsty zajišťují silný, účinný úchop a vynikající ochranu pracovníků
  • Schváleno pro použití s ​​chemoterapeutickými léky
Ideální pro použití při analytických zkouškách, biotechnologických a laboratorních aplikacích a ve farmaceutické výrobě.
Certifikace: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65.