Tisk…
Láhve DURAN® PURE a šroubovací uzávěry Premium, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
818062402 818063604 818061406 818011401 818012406 818013608 818014407 818015403 818016305 818017301 818018606 818019105 818064403 818065408 818066301 818067306 818068602 818069101
215-4765EA 5820 CZK
215-4765 215-4766 215-4764 215-4755 215-4756 215-4757 215-4758 215-4759 215-4760 215-4761 215-4762 215-4763 215-4767 215-4768 215-4769 215-4770 215-4771 215-4772
Láhve DURAN® PURE a šroubovací uzávěry Premium, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
Láhve DURAN® PURE čiré nebo hnědé, s GL závitem a prachovým krytem. DURAN® PURE je sortiment primárních obalových produktů určených pro specifické požadavky a potřeby farmaceutického průmyslu.
  • Vyrobeno z DURAN® borosilikátového skla 3.3 typ I
  • Ochranný kryt proti prachu je aplikován in-line na konci výrobního procesu, zatímco sklo má stále velmi vysokou úroveň čistoty
  • Osvědčení o shodě specifické pro danou šarži je k dispozici prostřednictvím stažení z internetu „Retrace Code“ (zahrnuje analýzu USP, Ph. Eur., JP na šarži)
  • 100% sledovatelnost šarže lahví a uzávěrů DURAN® PURE
  • Registrováno jako typ III: Obalové materiály Drug Master Files (DMF)
Láhve a uzávěry zcela splňují požadavky stanovené v mezinárodních lékopisech a nabízejí plnou ochranu citlivým a cenným farmaceutickým produktům. Produkty DURAN® PURE jsou k dispozici s celou řadou dokumentů a certifikací, které splňují podrobné požadavky regulačních orgánů.