Tisk…
Systémy pro výrobu čisté vody, arium® arium® advance EDI
Dodavatel: Sartorius
arium®
171-1298EA 219170 CZK
171-1298 VIVAH2O-EDI-2-B 171-1296 171-1297
Systémy pro výrobu čisté vody, arium® arium® advance EDI
Systémy pro výrobu čisté vody Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
Systém arium® Advance EDI je navržen pro výrobu čisté vody typu II vysoké kvality. Inovativní funkce iJust ekonomicky využívá přírodní zdroje tím, že automaticky optimalizuje spotřebu vody. Dotykovým displejem v kombinaci s intuitivním ovládáním menu zajišťuje snadnou obsluhu.
  • používáno při přípravě mikrobiologických médií a reagencií
  • pro roztoky pro chemickou analýzu a syntézu, histologii, ELISA, RIA a roztoky pufrů
  • voda pro laboratorní přístroje, jako jsou autoklávy a myčky
  • prémiová kvalita vody za všech okolností
  • optimalizovaná a ekonomická spotřeba vody
Systém s funkcí automatického zpětného proplachování RO membrán, nejnovější technologií EDI a konstantním průtokem. Ve třetí fázi čištění také provádí změkčování a elektrochemickou deionizaci.
Zaručuje spolehlivé, bezpečné odstranění veškerého znečištění obsaženého ve vstupní vodě a nabízí delší životnost systému.