Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 37-501
Dodavatel: Ansell
37-501/6.5 37-501/7.5 37-501/8.5 37-501/9.5 37-501/10.5
ANSE37-501/6.5EA 1840 CZK
ANSE37-501/6.5 ANSE37-501/7.5 ANSE37-501/8.5 ANSE37-501/9.5 ANSE37-501/10.5
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 37-501
Rukavice
Tyto nitrilové rukavice s bavlněnou podšívkou poskytují vynikající odolnost vůči mnoha rozpouštědlům a chemikáliím na bázi oleje.
  • Velmi dobrá odolnost proti oděru
  • Pružné a pohodlné pro vynikající obratnost
  • Otevřená manžeta umožňuje ventilaci, aby byla ruka chladná
Ideální pro použití při manipulaci s agrochemikáliemi, masem, ovocem a zeleninou. Vhodné také pro chemické zpracování a přípravu, odmašťování, údržbu, kovovýrobu, plnění nádrží a balení.
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3101X); Cat. III; AQL 0More Product Information