Tisk…
Mikroskopy vzpřímené, 28
Dodavatel: MOTIC
PD0842A201 PD1842A201 PD1942A201
630-2807EA 10360 CZK
630-2807 630-2808 630-2809
Mikroskopy vzpřímené, 28
Mikroskopy
These upright microscopes have been designed for use in education.
  • Ergonomic shape and superior optics
  • Cordless LED illumination with rechargeable batteries
  • Upper limit stop to prevent damage to slides and objectives
Informace o dodávce: Supplied with dust cover, batteries and charger.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Hlavice 45° sklon, otáčení o 360°
Okuláry 10×/18 mm
Revolverová hlava 4 objektivů, inverzní
Objektivy Achromatický 4×, 10×, 40× (spring)
Kondenzátor Abbe 1,25 N.A. with iris diaphragm
Ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
Osvětlení LED